Merck
541761
Sigma-Aldrich
Copper bis(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate)
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Copper(II) (6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate), Cu(FOD)2
About This Item
Fórmula lineal:
Cu(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
653.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Para consultas sobre este producto 541761, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: copper
mp
59-61 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C10H11F7O2.Cu/c2*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h2*4,19H,1-3H3;/q;;+2/p-2/b2*6-4-;
Clave InChI
OXBBKSQDOOZZFZ-IHJILFKMSA-L
Descripción general
Atomic number of base material: 29 Copper
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.