Merck
54114
Sigma-Aldrich
Allyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)stannane
~90%
Sinónimos:
Allyltris(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)stannane, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)allyltin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H17F39Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
1201.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
~90%
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CC=C
Información legal
Product of Fluorous Technologies, Inc. Protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; and 5,777,127
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)