541052
Ethyl 2,4-dihydroxybenzoate
97%
About This Item
Ensayo
97%
mp
69-72 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
Clave InChI
BRDIPNLKURUXCU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)