Merck
540986
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-nitrobenzene
96%
Sinónimos:
2-Nitroethylbenzene
Seleccione un Tamaño
25 G
23,00 €
23,00 €
Precio de catálogo46,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
23,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C6H4NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Beilstein:
1865655
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
23,00 €
Precio de catálogo46,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.537 (lit.)
bp
172-174 °C/18 mmHg (lit.)
mp
-13--10 °C (lit.)
densidad
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
PXWYZLWEKCMTEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
1-Ethyl-2-nitrobenzene may be used as a solvent to compose the supported liquid membrane (SLM) for use in electromembrane extractions (EMEs).[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chuixiu Huang et al.
Journal of chromatography. A, 1326, 7-12 (2014-01-01)
In this work, a single-well electromembrane extraction (EME) device was developed based on a thin (100μm) and flat porous membrane of polypropylene supporting a liquid membrane. The new EME device was operated with a relatively large acceptor solution volume to
Andrea Šlampová et al.
Electrophoresis, 35(23), 3317-3320 (2014-09-17)
Selectivity of electromembrane extractions (EMEs) was fine-tuned by modifications of supported liquid membrane (SLM) composition using additions of various 18-crown-6 ethers into 1-ethyl-2-nitrobenzene. Gradually increased transfer of K(+) , the cation that perfectly fits the cavity of 18-crown-6 ethers, was
Andrea Šlampová et al.
Analytica chimica acta, 887, 92-100 (2015-09-01)
Electrolysis is omnipresent in all electrochemical processes including electromembrane extraction (EME). The effects of electrolysis on quantitative aspects of EME were comprehensively evaluated for a set of acidic (substituted phenols) and basic (basic drugs) analytes. EMEs were carried out across