540390
(3,4-Dihydro-1-naphthyloxy)trimethylsilane
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.5287 (lit.)
bp
63-65 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidad
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OC1=CCCc2ccccc12
InChI
1S/C13H18OSi/c1-15(2,3)14-13-10-6-8-11-7-4-5-9-12(11)13/h4-5,7,9-10H,6,8H2,1-3H3
Clave InChI
CAUIWDWUUCGKBV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter