540315
2,5-Dimethoxybenzylamine
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
95 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(OC)c(CN)c1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5H,6,10H2,1-2H3
Clave InChI
UWMCHDDHXMFKMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,5-Dimethoxybenzylamine reacts with ethyl bromoacetate to yield N-(2,5-dimethoxy)benzylglycine ethyl ester.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
p-Allyl palladium approach toward the diazabicyclo [3.2. 1] octane core of the naphthyridinomycin alkaloids.
Tetrahedron, 62(45), 10507-10517 (2006)