Merck
539597
Sigma-Aldrich
Phenyl-2-aminobenzenesulfonate
97%
Sinónimos:
2-Aminobenzenesulfonic acid phenyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OS(O)2C6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
249.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 539597, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
mp
70-73 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccccc1S(=O)(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c13-11-8-4-5-9-12(11)17(14,15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Clave InChI
DELFPZLNAZAZRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kyongho Yoon et al.
The Journal of organic chemistry, 70(14), 5741-5744 (2005-07-02)
[reaction: see text] 3-Halogeno-4-methoxybenzynes 5 generated from 5-(3-halogeno-4-methoxyphenyl)thianthrenium perchlorates 1 and LDA in THF at reflux reacted with various beta-amino carbonyl compounds and 2-aminophenyl benzenesulfonate etc. to give diverse heterocyclic compounds.