539384
4-N-Propylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Productos recomendados
índice de refracción
n20/D 1.5400 (lit.)
bp
275-276 °C (lit.)
densidad
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C9H11ClO2S/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)13(10,11)12/h4-7H,2-3H2,1H3
Clave InChI
LEFGAGRZHLNPLS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-N-Propylbenzenesulfonyl chloride is an R-arylsulfonyl chloride.
Aplicación
4-N-Propylbenzenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of sodium 4n-propylbenzenesulfonate and N-(2-aminophenyl)arylsulfonamide.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synthesis, characterization and catalytic properties of novel palladium (II) complexes containing aromatic sulfonamides: effective catalysts for the oxidation of benzyl alcohol.
Applied Organometallic Chemistry, 27(1), 52-58 (2013)
Association of hydrotropes in aqueous solution studied by reaction kinetics.
Advanced Synthesis & Catalysis, 344(3/4), 413-420 (2002)