539317
n-Propyltriethoxysilane
97%
Sinónimos:
Triethoxypropylsilane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.396 (lit.)
bp
179-180 °C (lit.)
densidad
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H22O3Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-9H2,1-4H3
Clave InChI
NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
137.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?