Merck
538957
Sigma-Aldrich
Tris(benzoylacetonato) mono(phenanthroline)europium(III)
Sinónimos:
Tris(benzoylacetonato)mono(phenanthroline)europium(III)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H35EuN2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
815.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: europium
mp
179-186 °C (lit.)
λmáx.
612 nm
cadena SMILES
c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.C\C(O[Eu](O\C(C)=C\C(=O)c4ccccc4)O\C(C)=C\C(=O)c5ccccc5)=C\C(=O)c6ccccc6
InChI
1S/C12H8N2.3C10H10O2.Eu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;3*1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h1-8H;3*2-7,11H,1H3;/q;;;;+3/p-3/b;3*8-7+;
Clave InChI
CYANOTPYWCTXGU-PRTBJVMOSA-K
Descripción general
Light emitting metal complex.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Organic Semiconductor Laser Materials