537241
4-Chloro-3-Fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
46-49 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
Clave InChI
AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
206.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96.7 °C - closed cup