Merck
537152
Sigma-Aldrich
Isobutyl cinnamate
≥98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
204.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.54 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)10-15-13(14)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-8+
Clave InChI
IQZUZPKOFSOVET-CMDGGOBGSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup