536350
1,8-Dinitroanthraquinone
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
mp
318-322 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)c3cccc(c3C(=O)c12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H6N2O6/c17-13-7-3-1-5-9(15(19)20)11(7)14(18)12-8(13)4-2-6-10(12)16(21)22/h1-6H
Clave InChI
MBIJFIUDKPXMAV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)