Merck
535508
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
50,89 €
25 G
177,00 €
50,89 €
Precio de catálogo72,70 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
50,89 €
25 G
177,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12ClNO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
222.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
50,89 €
Precio de catálogo72,70 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
128-131 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cl[H].COc1c(C)cnc(CCl)c1C
InChI
1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Clave InChI
LCJDHJOUOJSJGS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nan Li et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 41, 159-167 (2017-02-22)
The in vitro EpiSkin™ test method was validated in 2007 by the European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM) as a full replacement method for the Draize acute skin irritation test and adopted in the OECD