535362
6-Nitrochromone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
191.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
172-175 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2OC=CC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H5NO4/c11-8-3-4-14-9-2-1-6(10(12)13)5-7(8)9/h1-5H
Clave InChI
ORWADBVBOPTYQT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable