Merck
533935
Sigma-Aldrich
Rink amide resin
50-90 mesh, extent of labeling: 0.8-1.0 mmol/g N loading
Sinónimos:
Rink acid-labil (hydroxymethyl)polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 533935, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
0.8-1.0 mmol/g N loading
tamaño de partícula
50-90 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)