Merck
533890
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-octanol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4C(CH3)(OH)C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
144.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
densidad
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC(C)(O)CC
InChI
1S/C9H20O/c1-4-6-7-8-9(3,10)5-2/h10H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
163.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72.78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)