Merck
53361
Sigma-Aldrich
(R,R,R,R)-2,3-Bis(2,5-dimethyl-phospholanyl)benzo[b]thiophene cyclooctadiene rhodium(I) tetrafluoroborate Complex
≥97%
Sinónimos:
Methyl-Butiphane SK-P005-1a
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H40BF4P2RhS
Número de CAS:
Peso molecular:
660.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97%
pureza óptica
ee: ≥99%
cadena SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2c3sc4ccccc4c3P5[C@H](C)CC[C@H]5C
InChI
1S/C20H28P2S.C8H12.BF4.Rh/c1-13-9-10-14(2)21(13)19-17-7-5-6-8-18(17)23-20(19)22-15(3)11-12-16(22)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t13-,14-,15-,16-;;;/m1.../s1
Clave InChI
WRSSNSWNSIHAGU-MYDVBLLJSA-N
Descripción general
sold in collaboration with Solvias AG
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)