532568
Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
92-95 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)c(I)c1
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
GHNGBFHLUOJHKP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- methyl 3-[3-(N,N-dimethylamino)prop-1-ynyl]-4-methoxybenzoate
- 3,4,5,2′-tetramethoxybiphenyl[1]
- 5-propyl-3-ol-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?