Merck
532525
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1,1-Trifluoroheptan-2-ol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH(OH)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
170.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
bp
151 °C (lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC[C@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H13F3O/c1-2-3-4-5-6(11)7(8,9)10/h6,11H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
Clave InChI
YFVHSPAONQXAIB-LURJTMIESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)