532185
4-Iodobenzyloxybenzene
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
60-63 °C (lit.)
cadena SMILES
Ic1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11IO/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
Clave InChI
MPWFGAWFTAZWKZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable