Merck
531553
Sigma-Aldrich
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CC6H4(CH2)2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
289-293 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
QSPCOYVUYYFWAU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid, also known as 4-(2-carboxyethyl)benzoic acid, is an organic building block that can be used in chemical synthesis. Its density at 40.14°C is 1.1403g/ml.[1]
Aplicación
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid may be used as a bridging ligand in the preparation of nickel(II) complexes, [Ni(4,4?-bpy)(H2O)4]n·n(cpp)·0.5nH2O and [Ni(cpp)(4,4?-bpy)(H2O)2]n [4, 4?-bpy = 4, 4?-bipyridine, H2cpp = 3-(4-carboxyphenyl)propionic acid].[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Impact of Reaction Conditions on the Structures of Nickel (II) Complexes Based on 3?(4?Carboxyphenyl) propionic Acid.
Sun CY, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 639(1), 129-133 (2013)
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 308-308 (2014)