531502
Lithium aluminum hydride
reagent grade
Sinónimos:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
125 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Clave InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)