531006
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium p-toluenesulfonate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
grado
electronic grade
descripción
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Análisis
≥99% trace metals basis
mp
237-240 °C (lit.)
solubilidad
PGMEA: <1%
γ-butyrolactone: ~10%
ethyl lactate: ~10%
λmáx.
202 nm
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC(C)(C)c2ccc([I+]c3ccc(cc3)C(C)(C)C)cc2
InChI
1S/C20H26I.C7H8O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h7-14H,1-6H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Clave InChI
UEJFJTOGXLEPIV-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)