127396
Diphenyliodonium nitrate
Sinónimos:
DPIN
About This Item
Productos recomendados
mp
150-154 °C (lit.)
λmáx.
203 nm
226 nm (2nd)
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.NO3/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3)4/h1-10H;/q+1;-1
Clave InChI
CQZCVYWWRJDZBO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges