Merck
530824
Sigma-Aldrich
2-Benzylphenyl isocyanate
97%
Sinónimos:
2′-Benzylphenyl isocyanate, 2′-Isocyanatodiphenylmethane
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2C6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.591 (lit.)
bp
309 °C (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C=Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO/c16-11-15-14-9-5-4-8-13(14)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
Clave InChI
GLYMYAJKKMZFQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)