Merck
530360
Sigma-Aldrich
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
96%
Sinónimos:
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propanoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2C6H4CH(CH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
243.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
mp
126-130 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
QQXBRVQJMKBAOZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid is a propionic acid derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point (421.15K) is 36.363kjoule/mol and density at 25°C is 1.4212g/ml.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 308-308 (2014)