529192
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
densidad
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(F)c(F)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H3F3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
Clave InChI
RQUNVQGCKIBORD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?