Merck
528889
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chlorotoluene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(Br)Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
205.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.574 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
densidad
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Bromo-2-chlorotoluene can be prepared from 4-bromo-2-nitrotoluene.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 4-Bromo-2-chlorotoluene.
Xue XM, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 588-588 (2006)