Merck
528765
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid monosodium salt hydrate
85%
Sinónimos:
H Acid
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC10H4(OH)(SO3H)SO3Na · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
341.29 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
85%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO7S2/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)
Clave InChI
APRRQJCCBSJQOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)