Merck
528501
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxybenzoate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H4CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.508 (lit.)
bp
152 °C/35 mmHg (lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cccc(OCC)c1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-7-5-6-9(8-10)11(12)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
BQXRZUDSLFBQDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)