Merck
528455
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-3-ethoxycinnamate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H4CH=CHCO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
220.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.556 (lit.)
bp
316 °C (lit.)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1cccc(OCC)c1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-15-12-7-5-6-11(10-12)8-9-13(14)16-4-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b9-8+
Clave InChI
HCKOJKUUNSOANP-CMDGGOBGSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)