52792
(2R,5R)-2,5-Hexanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −35±2°, c = 9% in chloroform
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
52-54 °C
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](O)CC[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
Clave InChI
OHMBHFSEKCCCBW-PHDIDXHHSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)