Merck
527807
Sigma-Aldrich
4-Methylnaphthonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C10H6CN
Número de CAS:
Peso molecular:
167.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
mp
52-56 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C#N)c2ccccc12
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)