Merck
527432
Sigma-Aldrich
tert-Butyl cinnamate
98%
Sinónimos:
trans-tert-Butyl cinnamate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHCOOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
204.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
bp
85 °C/0.12 mmHg (lit.)
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-13(2,3)15-12(14)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3/b10-9+
Clave InChI
AGKLVMVJXDFIGC-MDZDMXLPSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)