527246
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromoaniline
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
103-106 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H14BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
VLGPDTPSKUUHKR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)