Merck
526436
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3C6H2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
211.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
98-101 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2,11H,3H2
Clave InChI
WKJWKKDGJLKFER-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2,4,6-Trichlorobenzyl alcohol may be used in the enantioselective synthesis of sulfinite ester.2
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Hillary M Peltier et al.
Organic letters, 7(9), 1733-1736 (2005-04-23)
[reaction: see text] Practical reaction conditions for the catalytic enantioselective synthesis of sulfinate esters are reported. Commercially available cinchona alkaloids were found to be superior catalysts for the sulfinyl transfer reaction of tert-butanesulfinyl chloride and a variety of benzyl alcohols.