Merck
526339
Sigma-Aldrich
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
3-Benzyloxybenzeneboronic acid, 3-Phenylmethyloxyphenylboronic acid
Seleccione un Tamaño
25 G
70,00 €
70,00 €
Precio de catálogo140,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
70,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OC6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
70,00 €
Precio de catálogo140,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
mp
125-130 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13BO3/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9,15-16H,10H2
Clave InChI
WIJNYNBSPQMJGO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Contains varying amounts of anhydride.
Aplicación
Reactant for:
  • Microwave Suzuki-Miyaura coupling
  • Preparation of palladium-based fluoride-derived electrophilic fluorination reagent for PET imaging agents
  • Synthesis of substituted isoindolines via palladium-catalyzed cascade reaction
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Suzuki coupling reactions
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)