526010
4-Benzoylphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
4-(Phenylcarbonyl)phenylboronic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95%
formulario
solid
mp
204-212 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11BO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9,16-17H
Clave InChI
CWMIVCCXDVRXST-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Pd-catalyzed regioselective cross-coupling reactions
- Synthesis of 9-arylpurines as a novel class of Enterovirus inhibitors
- Suzuki cross-coupling
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)