Merck
525723
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(Cl)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
221.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
92-96 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6BrClO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
SCHBQPIVMBDOQF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol is also referred to as (5-bromo-2-chlorophenyl)methanol (IUPAC name).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)