Merck
525499
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-butylthiophene
96%
Sinónimos:
2,5-Dibromo-3-octylthiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10Br2S
Número de CAS:
Peso molecular:
298.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.574 (lit.)
bp
270-281 °C (lit.)
densidad
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C8H10Br2S/c1-2-3-4-6-5-7(9)11-8(6)10/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
YRSQCQUZWSQKKU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Conducting polymer precursor.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.