510823
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regiorandom
Sinónimos:
P3HT
Seleccione un Tamaño
523,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
523,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
color
red
mp
238 °C
solubilidad
chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble
fluorescencia
λex 420 nm; λem 551 nm in chloroform
rendimiento de la unidad OPV
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 11.3 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.64 V
- Fill Factor (FF): 0.69
- Power Conversion Efficiency (PCE): 5.16 %
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 9.5 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.63 V
- Fill Factor (FF): 0.68
- Power Conversion Efficiency (PCE): 5 %
cadena SMILES
[s]1c(c(cc1Br)CCCCCC)Br
Clave InChI
NSYFIAVPXHGRSH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering