Merck
525103
Sigma-Aldrich
Tri(ethylene glycol) bis(2-ethylhexanoate)
97%
Sinónimos:
TEG(EH)
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2CH2CH2OCH2-]2
Número de CAS:
Peso molecular:
402.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.445
bp
344 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(CC)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O6/c1-5-9-11-19(7-3)21(23)27-17-15-25-13-14-26-16-18-28-22(24)20(8-4)12-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Clave InChI
FRQDZJMEHSJOPU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Plasticizer
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
196 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)