Merck
524867
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2-methylindole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
210.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
94%
índice de refracción
n20/D 1.642 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
densidad
1.472 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc2cccc(Br)c2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-5-7-3-2-4-8(10)9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
Clave InChI
YFEGQGALXHJBIQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
7-Bromo-2-methylindole (7-bromo-2-methyl-1H-indole) is an indole derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)