524697
2,3,5-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
221 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
OB(O)c1cc(F)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,11-12H
Clave InChI
IRMUMGKQAXLGHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in the synthesis of biologically active compounds:
- Pyrazole-acids to be used as agonists of human orphan GPCR GPR109a
- Bicyclic pyrazole carboxylic acid derivatives as a niacin receptor agonist
- 5-Alkyl and 5-aryl-pyrazole-tetrazoles as agonists of human orphan GPCR GPR109a
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?