Merck
524107
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
175.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 524107, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
≥95%
mp
228-235 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
OB(O)c1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,11-12H
Clave InChI
IPEIGKHHSZFAEW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Synthesis of phenylboronic catechol esters
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions with aryl chlorides and unstable polyfluorophenyl
  • Enantioselective borane reduction of trifluoroacetophenone
  • Transmetalation
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)