Merck
523569
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
trans-2-(4-Chlorophenyl)ethenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH=CHB(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
165 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8BClO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,11-12H/b6-5+
Clave InChI
HWSDRAPTZRYXHN-AATRIKPKSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Synthesis of biarylketones and phthalides
  • Trifluoromethylation
  • Asymmetrical Michael addition for preparation of chromanes
  • Cobalt-catalyzed coupling to vinyl nitrogen containing heteroaromatic compounds
  • 1,2 and 1,4-Addition reactions with o-hydroxycinnamaldehydes
  • Petasis reactions
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)