Merck
523208
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triphenylphosphonium iodide
95 atom % D
Sinónimos:
Triphenyl(trideuteriomethyl)phosphonium iodide
About This Item
Fórmula lineal:
CD3P(C6H5)3I
Número de CAS:
Peso molecular:
407.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
95 atom % D
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
mp
186-188 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
Clave InChI
JNMIXMFEVJHFNY-NIIDSAIPSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)