Merck
522767
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
50-100 mesh, extent of labeling: 2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
2.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
50-100 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Información legal
Product of Agilent Technolgies
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable