Merck
522694
Sigma-Aldrich
N-Methylacetamide-d7
98 atom % D
Seleccione un Tamaño
5 G
139,00 €
139,00 €
Precio de catálogo695,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
139,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CD3COND(CD3)
Número de CAS:
Peso molecular:
80.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
139,00 €
Precio de catálogo695,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
densidad
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]N(C(=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i1D3,2D3/hD
Clave InChI
OHLUUHNLEMFGTQ-KBKLHOFPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
226.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108.3 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)